スキップする
BDPH9BCD0B39
Bide Pharmatech
1-Cyclobutylpropan-1-amine hydrochloride
別名:
1-cyclobutylpropan-1-amine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H16N1Cl1
CAS番号:
分子量:
149.66
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H15N.ClH/c1-2-7(8)6-4-3-5-6;/h6-7H,2-5,8H2,1H3;1H
Inchi Key
QLVATDBARBKCCH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)