スキップする
BDPH9BCD0B9A
Bide Pharmatech
S-(3-Oxopropyl) ethanethioate
別名:
S-(3-oxopropyl) ethanethioate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H8O2S1
CAS番号:
分子量:
132.18
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H8O2S/c1-5(7)8-4-2-3-6/h3H,2,4H2,1H3
Inchi Key
LLGHPZSANAZMFY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Storage temp.
Inert atmosphere, store in freezer, under -20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under S-(3-Oxopropyl) ethanethioate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)