スキップする
BDPH9BCD0BD8
Bide Pharmatech
2-(Oxetan-3-yloxy)aniline
別名:
2-(3-oxetanyloxy)aniline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H11O2N1
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c10-8-3-1-2-4-9(8)12-7-5-11-6-7/h1-4,7H,5-6,10H2
Inchi Key
ZYDPAUQAFXSHAB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(Oxetan-3-yloxy)aniline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)