スキップする
BDPH9BCD0CAF
Bide Pharmatech
4-Chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
別名:
4-chloro-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H4O2N1Cl1
CAS番号:
分子量:
145.54
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H4ClNO2/c6-3-1-4(5(8)9)7-2-3/h1-2,7H,(H,8,9)
Inchi Key
YOTWVAYGATYZPA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)