スキップする
BDPH9BCD0D0F
Bide Pharmatech
4-(Trifluoromethyl)quinoline
別名:
4-(trifluoromethyl)quinoline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H6N1F3
CAS番号:
分子量:
197.16
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H6F3N/c11-10(12,13)8-5-6-14-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-6H
Inchi Key
CLYXBXQWMBMXLO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-(Trifluoromethyl)quinoline
signalword
Warning
pictograms
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)