スキップする
BDPH9BCD0D52
Bide Pharmatech
3-(tert-Butyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
別名:
3-tert-butyl-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H15N3
CAS番号:
分子量:
153.23
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H15N3/c1-8(2,3)6-5-7(9)11(4)10-6/h5H,9H2,1-4H3
Inchi Key
XSCDSAMVQLKDNI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)