スキップする
BDPH9BCD0D72
Bide Pharmatech
(2-Iodo-4,5-dimethylphenyl)methanol
別名:
(2-iodo-4,5-dimethylphenyl)methanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H11O1I1
CAS番号:
分子量:
262.09
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H11IO/c1-6-3-8(5-11)9(10)4-7(6)2/h3-4,11H,5H2,1-2H3
Inchi Key
OZONDJBVFLGNJH-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)