スキップする
BDPH9BCD0EE0
Bide Pharmatech
Decahydropyrrolo[3,4-b]pyrrolizine
別名:
decahydropyrrolo[3,4-b]pyrrolizine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H16N2
CAS番号:
分子量:
152.24
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H16N2/c1-2-8-4-7-5-10-6-9(7)11(8)3-1/h7-10H,1-6H2
Inchi Key
SYZQBOYLQBDNLX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decahydropyrrolo[3,4-b]pyrrolizine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)