スキップする
BDPH9BCD0FAE
Bide Pharmatech
1-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-one
別名:
1-(3,5-difluorophenyl)acetone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H8O1F2
CAS番号:
分子量:
170.16
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H8F2O/c1-6(12)2-7-3-8(10)5-9(11)4-7/h3-5H,2H2,1H3
Inchi Key
GANUXJOOWCWFLI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(3,5-Difluorophenyl)propan-2-one
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)