スキップする
BDPH9BCD0FC6
Bide Pharmatech
2-(Ethoxycarbonyl)-1H-indole-5-carboxylic acid
別名:
2-(ethoxycarbonyl)-1H-indole-5-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H11O4N1
CAS番号:
分子量:
233.22
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H11NO4/c1-2-17-12(16)10-6-8-5-7(11(14)15)3-4-9(8)13-10/h3-6,13H,2H2,1H3,(H,14,15)
Inchi Key
CAVYPAYXEMVXMS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)