スキップする
BDPH9BCD1815
Bide Pharmatech
2-(Difluoromethyl)pyridine-3-carboxamide
別名:
2-(difluoromethyl)nicotinamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H6O1N2F2
CAS番号:
分子量:
172.13
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H6F2N2O/c8-6(9)5-4(7(10)12)2-1-3-11-5/h1-3,6H,(H2,10,12)
Inchi Key
PILIHOOIKRRDRD-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)