スキップする
BDPH9BCD18A7
Bide Pharmatech
1-(2,4-Dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
別名:
1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H5O1Cl2F1
CAS番号:
分子量:
207.03
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H5Cl2FO/c1-4(12)5-2-8(11)7(10)3-6(5)9/h2-3H,1H3
Inchi Key
FAKJFAMIABOKBW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)