スキップする
BDPH9BCD19B2
Bide Pharmatech
2-Amino-5-chloro-3-fluorophenol
別名:
2-amino-5-chloro-3-fluorophenol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H5O1N1Cl1F1
CAS番号:
分子量:
161.56
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H5ClFNO/c7-3-1-4(8)6(9)5(10)2-3/h1-2,10H,9H2
Inchi Key
VHVCSCFCFVSSFP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-5-chloro-3-fluorophenol
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)