スキップする
BDPH9BCD19B3
Bide Pharmatech
1-(2-Methoxyphenoxy)propan-2-one
別名:
1-(2-methoxyphenoxy)acetone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H12O3
CAS番号:
分子量:
180.2
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-8(11)7-13-10-6-4-3-5-9(10)12-2/h3-6H,7H2,1-2H3
Inchi Key
GBBBWTDKOLEAOC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-(2-Methoxyphenoxy)propan-2-one
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)