スキップする
BDPH9BCD1AEB
Bide Pharmatech
5-Bromo-4-methyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
別名:
5-bromo-4-methyl-1-indanone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H9O1Br1
CAS番号:
分子量:
225.08
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H9BrO/c1-6-7-3-5-10(12)8(7)2-4-9(6)11/h2,4H,3,5H2,1H3
Inchi Key
RBVCMJNAVNKSIV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)