スキップする
BDPH9BCD1BD3
Bide Pharmatech
Naphtho[2,3-b]benzofuran-3-ylboronic acid
別名:
naphtho[2,3-b]benzofuran-3-ylboronic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C16H11O3B1
CAS番号:
分子量:
262.07
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C16H11BO3/c18-17(19)12-5-6-13-14-7-10-3-1-2-4-11(10)8-15(14)20-16(13)9-12/h1-9,18-19H
Inchi Key
DUXKPIWSSPISSE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)