スキップする
BDPH9BCD1CE4
Bide Pharmatech
1,3-Dithiane-2-carboxylic acid
別名:
1,3-dithiane-2-carboxylic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H8O2S2
CAS番号:
分子量:
164.25
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H8O2S2/c6-4(7)5-8-2-1-3-9-5/h5H,1-3H2,(H,6,7)
Inchi Key
BZBYEAWKJNCPLB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,3-Dithiane-2-carboxylic acid
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)