スキップする
BDPH9BCD1EDF
Bide Pharmatech
N-Phenyl-4-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)aniline
別名:
N-phenyl-4-(9-phenyl-9H-fluoren-9-yl)aniline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C31H23N1
CAS番号:
分子量:
409.53
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C31H23N/c1-3-11-23(12-4-1)31(24-19-21-26(22-20-24)32-25-13-5-2-6-14-25)29-17-9-7-15-27(29)28-16-8-10-18-30(28)31/h1-22,32H
Inchi Key
MXBOCMZLJOCPLE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)