スキップする
BDPH9BCD2010
Bide Pharmatech
5-Bromo-1H-benzo[d]imidazole
別名:
5-bromo-1H-benzimidazole
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H5N2Br1
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
Inchi Key
GEDVWGDBMPJNEV-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to yellow to brown powder or crytals
Melting Point
130-134C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Bromo-1H-benzo[d]imidazole
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)