スキップする
BDPH9BCD20C2
Bide Pharmatech
2-Amino-3-(thiazol-5-yl)propanoic acid hydrochloride
別名:
2-amino-3-(thiazol-5-yl)propanoic acid hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H9O2N2Cl1S1
CAS番号:
分子量:
208.67
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Purity
97%
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S.ClH/c7-5(6(9)10)1-4-2-8-3-11-4;/h2-3,5H,1,7H2,(H,9,10);1H
Inchi Key
WPTRJRFKLLPZND-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)