スキップする
BDPH9BCD2140
Bide Pharmatech
(5-Bromo-6-methylpyridin-2-yl)methanol
別名:
(5-bromo-6-methyl-2-pyridinyl)methanol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H8O1N1Br1
CAS番号:
分子量:
202.05
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H8BrNO/c1-5-7(8)3-2-6(4-10)9-5/h2-3,10H,4H2,1H3
Inchi Key
JUUUESPVQDOIBC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)