スキップする
BDPH9BCD2373
Bide Pharmatech
2,6-Dibromo-3-chloropyridine
別名:
2,6-dibromo-3-chloropyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C5H2N1Cl1Br2
CAS番号:
分子量:
271.34
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C5H2Br2ClN/c6-4-2-1-3(8)5(7)9-4/h1-2H
Inchi Key
GFDGSOAAFDXXDO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,6-Dibromo-3-chloropyridine
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)