スキップする
BDPH9BCD248B
Bide Pharmatech
[4-(1-Cyanocyclopentyl)phenyl]boronic acid
別名:
(4-(1-cyanocyclopentyl)phenyl)boronic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H14O2N1B1
CAS番号:
分子量:
215.06
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H14BNO2/c14-9-12(7-1-2-8-12)10-3-5-11(6-4-10)13(15)16/h3-6,15-16H,1-2,7-8H2
Inchi Key
ZNINYILPLNZOEJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)