スキップする
BDPH9BCD24CC
Bide Pharmatech
6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
別名:
6-bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H5N2Br1
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H5BrN2/c8-6-1-2-7-3-4-9-10(7)5-6/h1-5H
Inchi Key
MJGAKVFFADUFMG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Bromopyrazolo[1,5-a]pyridine
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)