スキップする
BDPH9BCD260F
Bide Pharmatech
5-Bromo-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-ol
別名:
5-bromo-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H11O1Br1
CAS番号:
分子量:
227.1
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H11BrO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1,4-5,10,12H,2-3,6H2
Inchi Key
JEDJGVSGTZKGFJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Yellow Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)