Merck
BDPH9BCD264F
Bide Pharmatech
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)quinazoline
別名:
4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinazoline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
化学式:
C9H4N2Cl1F3
CAS番号:
分子量:
232.59
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H4ClF3N2/c10-8-6-3-5(9(11,12)13)1-2-7(6)14-4-15-8/h1-4H
Inchi Key
OJNBXNWWYXBHGZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
White to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)