スキップする
BDPH9BCD26B4
Bide Pharmatech
Methyl 6-bromo-1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate
別名:
methyl 6-bromo-1-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-2-carboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H9O3Br1
CAS番号:
分子量:
269.09
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H9BrO3/c1-15-11(14)9-4-6-2-3-7(12)5-8(6)10(9)13/h2-3,5,9H,4H2,1H3
Inchi Key
HQVLQXSFYKRSER-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)