スキップする
BDPH9BCD26D1
Bide Pharmatech
Methyl 5-amino-4-bromo-2-chlorobenzoate
別名:
methyl 5-amino-4-bromo-2-chlorobenzoate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H7O2N1Cl1Br1
CAS番号:
分子量:
264.51
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H7BrClNO2/c1-13-8(12)4-2-7(11)5(9)3-6(4)10/h2-3H,11H2,1H3
Inchi Key
DTXCBLNBOPMFJS-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)