スキップする
BDPH9BCD2A64
Bide Pharmatech
3-Cyclobutyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane
別名:
3-cyclobutyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C13H24N2
CAS番号:
分子量:
208.35
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C13H24N2/c1-2-12(3-1)15-10-6-13(7-11-15)4-8-14-9-5-13/h12,14H,1-11H2
Inchi Key
LROBDXNVZFCHGC-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)