スキップする
BDPH9BCD2B16
Bide Pharmatech
4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
別名:
4-(1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzaldehyde
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C9H6O2N2
CAS番号:
分子量:
174.16
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C9H6N2O2/c12-5-7-1-3-8(4-2-7)9-11-10-6-13-9/h1-6H
Inchi Key
PZQDAKKBCZMUTR-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)