スキップする
BDPH9BCD2B26
Bide Pharmatech
5-Bromo-N-hydroxypyridine-2-carboxamide
別名:
5-bromo-N-hydroxy-2-pyridinecarboxamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H5O2N2Br1
CAS番号:
分子量:
217.02
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-2-5(8-3-4)6(10)9-11/h1-3,11H,(H,9,10)
Inchi Key
OUJLLBUAKZPKEY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
ピクトグラム
Flame
hstatements
注意喚起語
Danger
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)