スキップする
BDPH9BCD2D09
Bide Pharmatech
5-Hydroxy-2-methylisonicotinic acid
別名:
5-hydroxy-2-methylisonicotinic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H7O3N1
CAS番号:
分子量:
153.14
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-4-2-5(7(10)11)6(9)3-8-4/h2-3,9H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
PZFCGNPCQFHNCX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)