スキップする
BDPH9BCD2DE2
Bide Pharmatech
Dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
別名:
dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C12H9O3B1
CAS番号:
分子量:
212.01
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C12H9BO3/c14-13(15)9-5-3-7-11-12(9)8-4-1-2-6-10(8)16-11/h1-7,14-15H
Inchi Key
JOFBTOVNZIUWPX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to pale yellow powder or crystal
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibenzo[b,d]furan-1-ylboronic acid
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)