スキップする
BDPH9BCD2E5A
Bide Pharmatech
N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine
別名:
N-(3,4-dimethylbenzyl)ethanamine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C11H17N1
CAS番号:
分子量:
163.26
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C11H17N/c1-4-12-8-11-6-5-9(2)10(3)7-11/h5-7,12H,4,8H2,1-3H3
Inchi Key
JTHLCDILGMWAOG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
96%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Ethyl-3,4-dimethylbenzylamine
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)