スキップする
BDPH9BCD3032
Bide Pharmatech
2-(Chloromethyl)-1,4-difluorobenzene
別名:
2-(chloromethyl)-1,4-difluorobenzene
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H5Cl1F2
CAS番号:
分子量:
162.57
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H5ClF2/c8-4-5-3-6(9)1-2-7(5)10/h1-3H,4H2
Inchi Key
INXKTZMJFPRVAY-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)