スキップする
BDPH9BCD320D
Bide Pharmatech
Tris(4-(phenylethynyl)phenyl)amine
別名:
tris(4-(phenylethynyl)phenyl)amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C42H27N1
CAS番号:
分子量:
545.68
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C42H27N/c1-4-10-34(11-5-1)16-19-37-22-28-40(29-23-37)43(41-30-24-38(25-31-41)20-17-35-12-6-2-7-13-35)42-32-26-39(27-33-42)21-18-36-14-8-3-9-15-36/h1-15,22-33H
Inchi Key
RWWNAZWAWXEDKN-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris(4-(phenylethynyl)phenyl)amine
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)