スキップする
BDPH9BCD3255
Bide Pharmatech
5-(4-Bromophenyl)pyrimidine
別名:
5-(4-bromophenyl)pyrimidine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H7N2Br1
CAS番号:
分子量:
235.08
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H7BrN2/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-12-7-13-6-9/h1-7H
Inchi Key
GJBAOBLGEYEVMJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(4-Bromophenyl)pyrimidine
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)