スキップする
BDPH9BCD33A8
Bide Pharmatech
1,4-Phenylene bis(1,3-dioxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carboxylate)
別名:
4-{[(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-yl)carbonyl]oxy}phenyl 1,3-dioxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-5-carboxylate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C24H10O10
CAS番号:
分子量:
458.34
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C24H10O10/c25-19(11-1-7-15-17(9-11)23(29)33-21(15)27)31-13-3-5-14(6-4-13)32-20(26)12-2-8-16-18(10-12)24(30)34-22(16)28/h1-10H
Inchi Key
CXISKMDTEFIGTG-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
White to light yellow powder or crystal
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)