スキップする
BDPH9BCD3553
Bide Pharmatech
2-Bromo-1,3-bis(3-methoxyphenyl)propane-1,3-dione
別名:
2-bromo-1,3-bis(3-methoxyphenyl)-1,3-propanedione
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C17H15O4Br1
CAS番号:
分子量:
363.21
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C17H15BrO4/c1-21-13-7-3-5-11(9-13)16(19)15(18)17(20)12-6-4-8-14(10-12)22-2/h3-10,15H,1-2H3
Inchi Key
TUECNKMLFJLFOE-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)