スキップする
BDPH9BCD372A
Bide Pharmatech
4-(2-Fluoro-5-methoxybenzyl)piperidine hydrochloride
別名:
4-(2-fluoro-5-methoxybenzyl)piperidine hydrochloride
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C13H19O1N1Cl1F1
CAS番号:
分子量:
259.75
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C13H18FNO.ClH/c1-16-12-2-3-13(14)11(9-12)8-10-4-6-15-7-5-10;/h2-3,9-10,15H,4-8H2,1H3;1H
Inchi Key
LMPNEPFUDVRURO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)