スキップする
BDPH9BCD38D2
Bide Pharmatech
1-(4-(Dimethylphosphoryl)phenyl)ethan-1-one
別名:
1-(4-(dimethylphosphoryl)phenyl)ethan-1-one
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H13O2P1
CAS番号:
分子量:
196.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H13O2P/c1-8(11)9-4-6-10(7-5-9)13(2,3)12/h4-7H,1-3H3
Inchi Key
BEJXQFTUCNGGEA-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)