スキップする
BDPH9BCD3C07
Bide Pharmatech
4-Methoxybenzo[d]isothiazol-3-amine
別名:
4-methoxybenzo[d]isothiazol-3(2H)-imine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H8O1N2S1
CAS番号:
分子量:
180.23
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H8N2OS/c1-11-5-3-2-4-6-7(5)8(9)10-12-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10)
Inchi Key
ZMIMCZXQNAIZQB-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)