スキップする
BDPH9BCD3E5A
Bide Pharmatech
2-(4-Formylphenoxy)propanenitrile
別名:
2-(4-formylphenoxy)propanenitrile
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H9O2N1
CAS番号:
分子量:
175.19
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-8(6-11)13-10-4-2-9(7-12)3-5-10/h2-5,7-8H,1H3
Inchi Key
QNECGSPKRWDDLX-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-(4-Formylphenoxy)propanenitrile
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)