スキップする
BDPH9BCD3EBE
Bide Pharmatech
3-Morpholinophenol
別名:
3-(4-morpholinyl)phenol
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H13O2N1
CAS番号:
分子量:
179.22
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c12-10-3-1-2-9(8-10)11-4-6-13-7-5-11/h1-3,8,12H,4-7H2
Inchi Key
BMGSGGYIUOQZBZ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Morpholinophenol
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)