スキップする
BDPH9BCD3F1F
Bide Pharmatech
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
別名:
3-chloro-1H-indazol-6-amine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C7H6N3Cl1
CAS番号:
分子量:
167.6
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c8-7-5-2-1-4(9)3-6(5)10-11-7/h1-3H,9H2,(H,10,11)
Inchi Key
DRRARKIFTNKQDW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Light-red to yellow-brown solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Amino-3-chloro-1H-indazole
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)