スキップする
BDPH9BCD3F76
Bide Pharmatech
Bis(4-(tert-butyl)phenyl)amine
別名:
4-tert-butyl-N-(4-tert-butylphenyl)aniline
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C20H27N1
CAS番号:
分子量:
281.44
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C20H27N/c1-19(2,3)15-7-11-17(12-8-15)21-18-13-9-16(10-14-18)20(4,5)6/h7-14,21H,1-6H3
Inchi Key
OPEKHRGERHDLRK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
90%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(4-(tert-butyl)phenyl)amine
注意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
hstatements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)