スキップする
BDPH9BCD4007
Bide Pharmatech
Ethyl 2,4-dichloro-3-oxobutanoate
別名:
ethyl 2,4-dichloro-3-oxobutanoate
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C6H8O3Cl2
CAS番号:
分子量:
199.03
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C6H8Cl2O3/c1-2-11-6(10)5(8)4(9)3-7/h5H,2-3H2,1H3
Inchi Key
GPDFVBIDCBPHSW-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethyl 2,4-dichloro-3-oxobutanoate
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)