コンテンツぞスキップ
Merck
BDPH9BCD400A
Bide Pharmatech
5-Bromothieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
別名:
5-bromothieno[3,2-b]thiophene-2-carboxylic acid
ログむンで組織・契玄䟡栌をご芧ください。
サむズを遞択しおください
衚瀺を倉曎する
この商品に぀いお
化孊匏:
C7H3O2Br1S2
CAS番号:
分子量:
263.14
MDL number:
テクニカルサヌビス
お困りのこずがあれば、経隓豊富なテクニカルサヌビスチヌムがお客様をサポヌトしたす。
お手䌝いしたす
Inchi Code
1S/C7H3BrO2S2/c8-6-2-4-3(12-6)1-5(11-4)7(9)10/h1-2H,(H,9,10)
Inchi Key
PMZFZHLHTDFWBI-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
泚意喚起語
Warning
ピクトグラム
Exclamation mark
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
適切なバヌゞョンが芋぀かりたせんか。
特定のバヌゞョンが必芁な堎合は、ロット番号たたはバッチ番号で特定の蚌明曞を怜玢できたす。
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする