スキップする
BDPH9BCD4052
Bide Pharmatech
2-(Methylsulfonyl)-4-(pyridin-3-yl)pyrimidine
別名:
2-(methylsulfonyl)-4-(3-pyridinyl)pyrimidine
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C10H9O2N3S1
CAS番号:
分子量:
235.27
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C10H9N3O2S/c1-16(14,15)10-12-6-4-9(13-10)8-3-2-5-11-7-8/h2-7H,1H3
Inchi Key
YOORFANBYYVNMQ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)