スキップする
BDPH9BCD40AE
Bide Pharmatech
2-Bromo-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanone
別名:
2-bromo-1-(4-chloro-3-fluorophenyl)ethanone
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
サイズ/SKU在庫状況単価
この商品について
化学式:
C8H5O1Cl1Br1F1
CAS番号:
分子量:
251.48
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Inchi Code
1S/C8H5BrClFO/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3H,4H2
Inchi Key
CZERMIWLAGUTQP-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
hstatements
注意喚起語
Danger
ピクトグラム
Corrosion
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)